3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9182-1G
APOSPC9182-1GEA 635 SEK
APOSPC9182-1G
3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene
Formel: C₁₀H₆F₆
MW: 240.15 g/mol
Kokpunkt: 59…61 °C/20mmHg
Smältpunkt: 44415 °C
Densitet: 1.334 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 50 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00075538
CAS nummer: 349-59-7
UN: 1993
ADR: 3 III