2-Chloro-5-fluoronicotinic acid 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9179-5G PC9179-25G PC9179-100G
APOSPC9179-5GEA 175 SEK
APOSPC9179-5G APOSPC9179-25G APOSPC9179-100G
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid 96%
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Formel: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,5449 g/mol
Smältpunkt: 141…144 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03092932
CAS nummer: 38186-88-8