4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9173-5G PC9173-1G PC9173-10G
APOSPC9173-5GEA 895 SEK
APOSPC9173-5G APOSPC9173-1G APOSPC9173-10G
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 236,9983 g/mol
Smältpunkt: 195…196 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07368121
CAS nummer: 194804-91-6