4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9172-25G PC9172-5G
APOSPC9172-25GEA 2375 SEK
APOSPC9172-25G APOSPC9172-5G
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
Smältpunkt: 61…65 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09258953
CAS nummer: 644985-24-0