Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC9162-1G
PC9162-5G
PC9162-25G
APOSPC9162-1GEA
260
SEK
APOSPC9162-1G
APOSPC9162-5G
APOSPC9162-25G
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Formel:
C₆H₄BF₄K Smältpunkt: 297 °C (dec.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01318170 CAS nummer: 192863-35-7 |