3-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9131-1G PC9131-10G PC9131-5G
APOSPC9131-1GEA 480 SEK
APOSPC9131-1G APOSPC9131-10G APOSPC9131-5G
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Smältpunkt: 105…108 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236224
CAS nummer: 4837-19-8