3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9129-1G PC9129-5G
APOSPC9129-1GEA 275 SEK
APOSPC9129-1G APOSPC9129-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C6H3BrF3N
MW: 225,9939 g/mol
Kokpunkt: 97…99 °C/26mmHg
Smältpunkt: 40…43 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08458124
CAS nummer: 590371-58-7