2,3-Dibromo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9125-1G PC9125-5G
APOSPC9125-1GEA 825 SEK
APOSPC9125-1G APOSPC9125-5G
2,3-Dibromo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
2,3-Dibromo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Formel: C₄H₂Br₂F₆
Kokpunkt: 62 °C/300mmHg
Densitet: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 384-50-9