4-Fluoro-m-anisidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Fluoro-3-anisidine, 4-Fluoro-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-fluoroanisole
PC9111-25G PC9111-5G
APOSPC9111-25GEA 895 SEK
APOSPC9111-25G APOSPC9111-5G
4-Fluoro-m-anisidine
4-Fluoro-m-anisidine
Formel: C₇H₈FNO
MW: 141,15 g/mol
Smältpunkt: 66…68 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00665789
CAS nummer: 64465-53-8