5-Chloro-2-fluoroanisole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-1-fluoro-2-methoxybenzene
PC910089-25G PC910089-5G
APOSPC910089-25GEA 9950 SEK
APOSPC910089-25G APOSPC910089-5G
5-Chloro-2-fluoroanisole 95%
5-Chloro-2-fluoroanisole
Formel: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 1092349-89-7