4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC9099-1G
PC9099-250MG
PC9099-5G
APOSPC9099-1GEA
600
SEK
APOSPC9099-1G
APOSPC9099-250MG
APOSPC9099-5G
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄OFI Smältpunkt: 65…67 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD08236850 CAS nummer: 227609-88-3 |