2,4-Difluorophenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9097-100G PC9097-25G PC9097-5G
APOSPC9097-100GEA 1575 SEK
APOSPC9097-100G APOSPC9097-25G APOSPC9097-5G
2,4-Difluorophenylboronic acid
2,4-Difluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157.91 g/mol
Smältpunkt: 247…250 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01318998
CAS nummer: 144025-03-6