1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9091-25G PC9091-100G PC9091-5G
APOSPC9091-25GEA 620 SEK
APOSPC9091-25G APOSPC9091-100G APOSPC9091-5G
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene 98%
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,8849 g/mol
Smältpunkt: 29…31 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08458122
CAS nummer: 28342-75-8