2,4-Difluoro-5-nitroaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC909005-1G PC909005-250MG
APOSPC909005-1GEA 355 SEK
APOSPC909005-1G APOSPC909005-250MG
2,4-Difluoro-5-nitroaniline 97%
2,4-Difluoro-5-nitroaniline
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04038395
CAS nummer: 123344-02-5