2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9088-25G PC9088-5G PC9088-1G
APOSPC9088-25GEA 945 SEK
APOSPC9088-25G APOSPC9088-5G APOSPC9088-1G
2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃ClF₄
MW: 198,5500 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07782058
CAS nummer: 89634-75-3