N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC908684-1G PC908684-5G
APOSPC908684-1GEA 840 SEK
APOSPC908684-1G APOSPC908684-5G
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
MW: 189,181 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115410
CAS nummer: 90390-07-1