2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC908649-1G PC908649-250MG PC908649-5G
APOSPC908649-1GEA 875 SEK
APOSPC908649-1G APOSPC908649-250MG APOSPC908649-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₂BrF₃N₂
MW: 226,9820 g/mol
Kokpunkt: 55…56 °C
Smältpunkt: 21…23 °C
Densitet: 1,826 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09802248
CAS nummer: 785777-87-9