2-Fluoro-3-methoxypyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC908496-1G PC908496-5G PC908496-10G
APOSPC908496-1GEA 1550 SEK
APOSPC908496-1G APOSPC908496-5G APOSPC908496-10G
2-Fluoro-3-methoxypyridine 95%
2-Fluoro-3-methoxypyridine
Formel: C₆H₆FNO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09834126
CAS nummer: 163234-74-0