3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9083-25G PC9083-5G PC9083-100G
APOSPC9083-25GEA 1075 SEK
APOSPC9083-25G APOSPC9083-5G APOSPC9083-100G
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Smältpunkt: 121…125 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016626
CAS nummer: 405-05-0