6-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC907895-1G PC907895-250MG
APOSPC907895-1GEA 7025 SEK
APOSPC907895-1G APOSPC907895-250MG
6-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 95%
6-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formel: C₉H₈FNO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09971532
CAS nummer: 75893-82-2