4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)ethanone
PC907828-10G PC907828-25G PC907828-5G PC907828-1G
APOSPC907828-10GEA 0 SEK
APOSPC907828-10G APOSPC907828-25G APOSPC907828-5G APOSPC907828-1G
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,1500 g/mol
Densitet: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00018061
CAS nummer: 711-38-6