4-Fluorophenyl chlorothionoformate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: O-(4-Fluorophenyl) Chlorothioformate, Chlorothioformic Acid O-(4-Fluorophenyl) Ester
PC906433-1G PC906433-5G
APOSPC906433-1GEA 1300 SEK
APOSPC906433-1G APOSPC906433-5G
4-Fluorophenyl chlorothionoformate 98%
4-Fluorophenyl chlorothionoformate
Formel: C₇H₄ClFOS
MW: 190,62 g/mol
Kokpunkt: 82 °C
Smältpunkt: 84 °C
Densitet: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00134402
CAS nummer: 42908-73-6
UN: 1760
ADR: 8,III