N-(4-Fluorophenyl)formamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms:
4'-Fluoroformanilide, 1-Fluoro-4-formamidobenzene
PC906379-1G
PC906379-5G
APOSPC906379-1GEA
990
SEK
APOSPC906379-1G
APOSPC906379-5G
N-(4-Fluorophenyl)formamide 95%
N-(4-Fluorophenyl)formamide
Formel:
C₇H₆FNO Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
459-25-6 |