3-Fluoro-N-methylaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC906345-25G PC906345-5G
APOSPC906345-25GEA 4075 SEK
APOSPC906345-25G APOSPC906345-5G
3-Fluoro-N-methylaniline 97%
3-Fluoro-N-methylaniline
Formel: C₇H₈FN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02683095
CAS nummer: 1978-37-6