3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9058-100G PC9058-25G PC9058-5G
APOSPC9058-100GEA 0 SEK
APOSPC9058-100G APOSPC9058-25G APOSPC9058-5G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₃
Smältpunkt: 127…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00155925
CAS nummer: 70126-48-6