3-(2-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Fluorobenzoylacetonitrile
PC9054-1G PC9054-5G
APOSPC9054-1GEA 735 SEK
APOSPC9054-1G APOSPC9054-5G
3-(2-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile 97%
3-(2-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Formel: C₉H₆FNO
Smältpunkt: 60…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02260800
CAS nummer: 31915-26-1