2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9045-1G PC9045-5G
APOSPC9045-1GEA 465 SEK
APOSPC9045-1G APOSPC9045-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₅F₆N
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 201789-28-8