3,4-Difluorobenzoylacetonitrile 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9042-1G PC9042-250MG PC9042-5G
APOSPC9042-1GEA 925 SEK
APOSPC9042-1G APOSPC9042-250MG APOSPC9042-5G
3,4-Difluorobenzoylacetonitrile 95+%
3,4-Difluorobenzoylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₂NO
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 71682-97-8