1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC903680-1G PC903680-25G PC903680-5G
APOSPC903680-1GEA 345 SEK
APOSPC903680-1G APOSPC903680-25G APOSPC903680-5G
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene 99%
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₃FINO₂
MW: 267 g/mol
Smältpunkt: 77…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007219
CAS nummer: 3819-88-3