N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9028-25G PC9028-100G
APOSPC9028-25GEA 1725 SEK
APOSPC9028-25G APOSPC9028-100G
N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₉H₇ClF₃NO
Smältpunkt: 62,5…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 351-38-2