2-(4-Fluorophenyl)piperazine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC902756-1G PC902756-250MG
APOSPC902756-1GEA 3425 SEK
APOSPC902756-1G APOSPC902756-250MG
2-(4-Fluorophenyl)piperazine 95%
2-(4-Fluorophenyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₃FN₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 65709-33-3