4,5-Difluoro-2-methylindole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC902734-1G PC902734-250MG
APOSPC902734-1GEA 10100 SEK
APOSPC902734-1G APOSPC902734-250MG
4,5-Difluoro-2-methylindole 95%
4,5-Difluoro-2-methylindole
Formel: C₉H₇F₂N
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 85462-60-8