4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC902385-1G
PC902385-5G
APOSPC902385-1GEA
1400
SEK
APOSPC902385-1G
APOSPC902385-5G
4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Formel:
C₁₃H₈FN Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD05981088 CAS nummer: 10540-31-5 |