1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC9023-1G PC9023-5G
APOSPC9023-1GEA 345 SEK
APOSPC9023-1G APOSPC9023-5G
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole
Formel: C₁₂H₇F₆N
MW: 279,19 g/mol
Smältpunkt: 43 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00053048
CAS nummer: 175136-60-4