3-Chloro-2,6-difluoropyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC902115-1G PC902115-5G
APOSPC902115-1GEA 1550 SEK
APOSPC902115-1G APOSPC902115-5G
3-Chloro-2,6-difluoropyridine 95%
3-Chloro-2,6-difluoropyridine
Formel: C₅H₂ClF₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11044285
CAS nummer: 52208-56-7