5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9018-1G PC9018-250MG
APOSPC9018-1GEA 1825 SEK
APOSPC9018-1G APOSPC9018-250MG
5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide
Formel: C₁₀H₆F₆N₄OS
Smältpunkt: >250 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00174394
CAS nummer: 175203-36-8