3,5-Difluoro-N-methylaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC901749-100G PC901749-25G
APOSPC901749-100GEA 5125 SEK
APOSPC901749-100G APOSPC901749-25G
3,5-Difluoro-N-methylaniline 97%
3,5-Difluoro-N-methylaniline
Formel: C₇H₇F₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09878315
CAS nummer: 470458-51-6