2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC9017-1G
PC9017-25G
PC9017-5G
APOSPC9017-1GEA
260
SEK
APOSPC9017-1G
APOSPC9017-25G
APOSPC9017-5G
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formel:
C₁₁H₅F₆NO Smältpunkt: 127…135 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00075091 CAS nummer: 35853-41-9 EINECS: 252-762-0 |