N-Ethyl-4-fluorobenzamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC901487-100G PC901487-25G PC901487-5G
APOSPC901487-100GEA 10600 SEK
APOSPC901487-100G APOSPC901487-25G APOSPC901487-5G
N-Ethyl-4-fluorobenzamide 98%
N-Ethyl-4-fluorobenzamide
Formel: C₉H₁₀FNO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01214153
CAS nummer: 772-18-9