5-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-ylamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC901290-1G PC901290-250MG
APOSPC901290-1GEA 10175 SEK
APOSPC901290-1G APOSPC901290-250MG
5-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-ylamine 95%
5-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-ylamine
Formel: C₁₀H₁₀FN₃
MW: 191,21 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08457340
CAS nummer: 787586-82-7