6-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methyl-2-trifluoromethylpyrimidin-4-ol
PC900665-1G PC900665-5G
APOSPC900665-1GEA 3175 SEK
APOSPC900665-1G APOSPC900665-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one 95%
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₆H₅F₃N₂O
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2557-79-1