6-Fluoro-2-quinolinol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Fluoroquinolin-2(1H)-one
PC900541-1G
PC900541-5G
APOSPC900541-1GEA
1250
SEK
APOSPC900541-1G
APOSPC900541-5G
6-Fluoro-2-quinolinol 98%
6-Fluoro-2-quinolinol
Formel:
C₉H₆FNO Smältpunkt: 270…275 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD08236766 CAS nummer: 22614-75-1 |