1-(Trifluoroacetyl)piperidin-4-one 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC900306-1G PC900306-250MG
APOSPC900306-1GEA 10175 SEK
APOSPC900306-1G APOSPC900306-250MG
1-(Trifluoroacetyl)piperidin-4-one 95%
1-(Trifluoroacetyl)piperidin-4-one
Formel: C₇H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09971275
CAS nummer: 65220-86-2