2-Fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC900136-10G PC900136-1G PC900136-25G
APOSPC900136-10GEA 4275 SEK
APOSPC900136-10G APOSPC900136-1G APOSPC900136-25G
2-Fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline 98%
2-Fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Formel: C₈H₉FN₂O₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 65739-04-0