4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8981-1G PC8981-250MG PC8981-5G
APOSPC8981-1GEA 1200 SEK
APOSPC8981-1G APOSPC8981-250MG APOSPC8981-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₃IN
MW: 272,9944 g/mol
Smältpunkt: 24…26 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08234939
CAS nummer: 590371-73-6