2,3,5,6-Tetrafluorbenzoesyra
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC8975-25G PC8975-5G
APOSPC8975-25GEA 430 SEK
APOSPC8975-25G APOSPC8975-5G
2,3,5,6-Tetrafluorbenzoesyra
2,3,5,6-Tetrafluorbenzoesyra
Formel: C₇H₂F₄O₂
MW: 194.09 g/mol
Smältpunkt: 148…154 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002408
CAS nummer: 652-18-6
EINECS: 435-890-3