6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8967-50MG PC8967-500MG
APOSPC8967-50MGEA 1125 SEK
APOSPC8967-50MG APOSPC8967-500MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Smältpunkt: 109…110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08235206
CAS nummer: 796090-24-9