2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8952-1G PC8952-5G PC8952-10G
APOSPC8952-1GEA 480 SEK
APOSPC8952-1G APOSPC8952-5G APOSPC8952-10G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O₂
Smältpunkt: 140…144 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08235194
CAS nummer: 676500-39-3