3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8951-1G PC8951-5G PC8951-25G
APOSPC8951-1GEA 515 SEK
APOSPC8951-1G APOSPC8951-5G APOSPC8951-25G
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 99%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O₂
Smältpunkt: 119…125 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06797917
CAS nummer: 118276-06-5