2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8948-1G PC8948-5G PC8948-10G PC8948-25G
APOSPC8948-1GEA 650 SEK
APOSPC8948-1G APOSPC8948-5G APOSPC8948-10G APOSPC8948-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₆F₃NO
Smältpunkt: 114…115 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08056279
CAS nummer: 454-82-0